콘텐츠로 건너뛰기
MilliporeSigma
다음으로 건너뛰기
708879
Sigma-Aldrich
1H-Benzimidazole-5-boronic acid pinacol ester
97%
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
크기 선택
보기 변경
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C13H17BN2O2
CAS Number:
Molecular Weight:
244.10
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352103
eCl@ss:
32151902
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
기술 서비스
도움이 필요하신가요? 저희 숙련된 과학자 팀이 도와드리겠습니다.
도움 문의
Quality Level
분석
97%
양식
powder
mp
202-206 °C
SMILES string
CC1(C)OB(OC1(C)C)c2ccc3[nH]cnc3c2
InChI
1S/C13H17BN2O2/c1-12(2)13(3,4)18-14(17-12)9-5-6-10-11(7-9)16-8-15-10/h5-8H,1-4H3,(H,15,16)
InChI key
HCWNKNYTHLBIHX-UHFFFAOYSA-N
관련 카테고리
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)