720852
4-Carboxy-2-fluorophenylboronic acid pinacol ester
97%
동의어(들):
3-Fluoro-4-(4,4,5,5-tetramethyl)-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzoic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
보기 변경
1 EA
RM 2,136.00
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C13H16BFO4
CAS Number:
Molecular Weight:
266.07
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
추천 제품
Quality Level
분석
97%
양식
solid
mp
199-204 °C
작용기
carboxylic acid
fluoro
SMILES string
CC1(C)OB(OC1(C)C)c2ccc(cc2F)C(O)=O
InChI
1S/C13H16BFO4/c1-12(2)13(3,4)19-14(18-12)9-6-5-8(11(16)17)7-10(9)15/h5-7H,1-4H3,(H,16,17)
InChI key
JSQNZNXVVRPGTD-UHFFFAOYSA-N
관련 카테고리
1 of 4
이 품목 | 513490 | 574694 | 704555 |
---|---|---|---|
assay 97% | assay 97% | assay 97% | assay 95% |
form solid | form - | form solid | form solid |
mp 199-204 °C | mp 228-231 °C (lit.) | mp 206-210 °C (lit.) | mp 124-128 °C |
functional group carboxylic acid | functional group carboxylic acid | functional group carboxylic acid | functional group fluoro |
Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.