콘텐츠로 건너뛰기
MilliporeSigma
다음으로 건너뛰기
722472
Sigma-Aldrich
1-Bromo-4-(difluoromethyl)benzene
97%
동의어(들):
4-Bromo-α,α-difluorotoluene
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
크기 선택
보기 변경
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C7H5BrF2
CAS Number:
Molecular Weight:
207.02
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
기술 서비스
도움이 필요하신가요? 저희 숙련된 과학자 팀이 도와드리겠습니다.
도움 문의
Quality Level
분석
97%
양식
liquid
refractive index
n20/D 1.514
density
1.604 g/mL at 25 °C
작용기
bromo
fluoro
SMILES string
FC(F)c1ccc(Br)cc1
InChI
1S/C7H5BrF2/c8-6-3-1-5(2-4-6)7(9)10/h1-4,7H
InChI key
HUSPSWKWFREKSS-UHFFFAOYSA-N
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
190.0 °F
Flash Point (°C)
87.8 °C
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)