About This Item
실험식(Hill 표기법):
C6H3ClINO
CAS Number:
Molecular Weight:
267.45
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
기술 서비스
도움이 필요하신가요? 저희 숙련된 과학자 팀이 도와드리겠습니다.
도움 문의
분석
97%
양식
solid
mp
87-92 °C
작용기
aldehyde
chloro
iodo
SMILES string
Clc1nccc(I)c1C=O
InChI
1S/C6H3ClINO/c7-6-4(3-10)5(8)1-2-9-6/h1-3H
InChI key
OPZCXONVRBYGHX-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)