주요 문서
723010
Sigma-Aldrich
2-(Dodecylthiocarbonothioylthio)-2-methylpropionic acid
98% (HPLC)
동의어(들):
2-(Dodecylthiocarbonothioylthio)-2-methylpropanoic acid, S-Dodecyl-S′-(α,α′-dimethyl-α′′-acetic acid)trithiocarbonate, DDMAT
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C17H32O2S3
CAS Number:
Molecular Weight:
364.63
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
Quality Level
분석
98% (HPLC)
양식
powder
mp
57-63 °C
저장 온도
2-8°C
SMILES string
CCCCCCCCCCCCSC(=S)SC(C)(C)C(O)=O
InChI
1S/C17H32O2S3/c1-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-21-16(20)22-17(2,3)15(18)19/h4-14H2,1-3H3,(H,18,19)
InChI key
DZFGVGDQHQHOKZ-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Need help choosing the correct RAFT Agent? Please consult the RAFT Agent to Monomer compatibility table.
애플리케이션
RAFT agent for controlled radical polymerization; especially suited for the polymerization of styrene, acrylate and acrylamide monomers. Chain Transfer Agent (CTA)
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)