주요 문서
724645
Sigma-Aldrich
3-Ethynylbenzoic acid
95%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C9H6O2
CAS Number:
Molecular Weight:
146.14
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
95%
양식
powder
mp
164-171 °C
작용기
carboxylic acid
저장 온도
2-8°C
SMILES string
OC(=O)c1cccc(c1)C#C
InChI
1S/C9H6O2/c1-2-7-4-3-5-8(6-7)9(10)11/h1,3-6H,(H,10,11)
InChI key
PHPIMLZTBYCDSX-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)