반응 적합성
core: palladium
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Cross Couplings
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: catalyst
mp
309-315 °C
저장 온도
2-8°C
SMILES string
CC(C)c1cccc(C(C)C)c1N2CCN(\C2=[Pd](\Cl)Cl)c3c(cccc3C(C)C)C(C)C.CC(C)c4cccc(C(C)C)c4N5CCN(\C5=[Pd](\Cl)Cl)c6c(cccc6C(C)C)C(C)C
InChI
1S/2C27H38N2.4ClH.2Pd/c2*1-18(2)22-11-9-12-23(19(3)4)26(22)28-15-16-29(17-28)27-24(20(5)6)13-10-14-25(27)21(7)8;;;;;;/h2*9-14,18-21H,15-16H2,1-8H3;4*1H;;/q;;;;;;2*+2/p-4
InChI key
PXKQUTZZUXFVTA-UHFFFAOYSA-J
법적 정보
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.