About This Item
실험식(Hill 표기법):
C12H22BrMgNSi2
Molecular Weight:
340.69
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
기술 서비스
도움이 필요하신가요? 저희 숙련된 과학자 팀이 도와드리겠습니다.
도움 문의
양식
solution
Quality Level
반응 적합성
reaction type: Grignard Reaction
농도
0.5 M in THF
density
0.953 g/mL at 25 °C
SMILES string
C[Si](C)(C)N(c1ccc([Mg]Br)cc1)[Si](C)(C)C
InChI
1S/C12H22NSi2.BrH.Mg/c1-14(2,3)13(15(4,5)6)12-10-8-7-9-11-12;;/h8-11H,1-6H3;1H;/q;;+1/p-1
InChI key
UNPKRYJLZQNLJR-UHFFFAOYSA-M
픽토그램
FlameCorrosionExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3 - Water-react 1
표적 기관
Respiratory system
보충제 위험성
Storage Class Code
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
-2.2 °F
Flash Point (°C)
-19 °C
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)