734845
2-Aminopyrimidine-5-carboxaldehyde
97%
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
보기 변경
1 G
RM 657.00
About This Item
Linear Formula:
C4H2N2NH2CHO
CAS Number:
Molecular Weight:
123.11
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
NACRES:
NA.22
추천 제품
Quality Level
분석
97%
양식
solid
mp
209-214 °C
SMILES string
Nc1ncc(cn1)C=O
InChI
1S/C5H5N3O/c6-5-7-1-4(3-9)2-8-5/h1-3H,(H2,6,7,8)
InChI key
DPOYRRAYGKTRAU-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
1 of 4
이 품목 | 717827 | 645060 | 672513 |
---|---|---|---|
assay 97% | assay 97% | assay 97% | assay 97% |
Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
form solid | form solid | form solid | form solid |
mp 209-214 °C | mp 73-77 °C | mp 58-62 °C (lit.) | mp - |
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Skin Sens. 1
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.