About This Item
Linear Formula:
CD3CD2OCOOCD3
CAS Number:
Molecular Weight:
112.15
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352108
PubChem Substance ID:
동위원소 순도
98 atom % D
분석
97% (CP)
양식
liquid
질량 이동
M+8
SMILES string
[2H]C([2H])([2H])OC(=O)OC([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C4H8O3/c1-3-7-4(5)6-2/h3H2,1-2H3/i1D3,2D3,3D2
InChI key
JBTWLSYIZRCDFO-AUOAYUKBSA-N
관련 카테고리
포장
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
픽토그램
FlameExclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Storage Class Code
3 - Flammable Liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
80.1 °F
Flash Point (°C)
26.7 °C
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)