주요 문서
747475
Sigma-Aldrich
1-Hexadecene-d32
98 atom % D, 98% (CP)
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
CD3(CD2)13CD=CD2
Molecular Weight:
256.62
UNSPSC 코드:
12352002
PubChem Substance ID:
동위원소 순도
98 atom % D
분석
98% (CP)
양식
liquid
질량 이동
M+32
SMILES string
[2H]C(C([2H])(C([2H])(C([2H])(C([2H])(C([2H])(C([2H])(C([2H])(C([2H])(C([2H])(C([2H])(C([2H])(C([2H])(C([2H])(C([2H])([2H])[2H])[2H])[2H])[2H])[2H])[2H])[2H])[2H])[2H])[2H])[2H])[2H])[2H])[2H])=C([2H])[2H]
InChI
1S/C16H32/c1-3-5-7-9-11-13-15-16-14-12-10-8-6-4-2/h3H,1,4-16H2,2H3/i1D2,2D3,3D,4D2,5D2,6D2,7D2,8D2,9D2,10D2,11D2,12D2,13D2,14D2,15D2,16D2
InChI key
GQEZCXVZFLOKMC-VQZQVVABSA-N
관련 카테고리
포장
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
269.6 °F - closed cup
Flash Point (°C)
132 °C - closed cup
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)