분석
98% (HPLC)
양식
liquid
refractive index
n20/D 1.5314
density
1.085 g/mL at 25 °C
저장 온도
2-8°C
SMILES string
CCCCCCCCCCCCSC(=S)SC(C)(C)C(=O)OCC(C)(COC(=O)C(C)(C)SC(=S)SCCCCCCCCCCCC)COC(=O)C(C)(C)SC(=S)SCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C56H102O6S9/c1-11-14-17-20-23-26-29-32-35-38-41-66-50(63)69-53(4,5)47(57)60-44-56(10,45-61-48(58)54(6,7)70-51(64)67-42-39-36-33-30-27-24-21-18-15-12-2)46-62-49(59)55(8,9)71-52(65)68-43-40-37-34-31-28-25-22-19-16-13-3/h11-46H2,1-10H3
InChI key
HYZIWJXWRIAPNA-UHFFFAOYSA-N
일반 설명
Functionalized RAFT agent for controlled radical polymerization; especially suited for the polymerization of styrene; acrylate and acrylamide monomers. For use in advanced material (rheology; etc) and biomaterial (nanomedicine) applications. Chain Transfer Agent (CTA)
Need help choosing the correct RAFT Agent? Please consult the RAFT Agent to Monomer compatibility table.
애플리케이션
Reversible Addition Fragmentation Chain Transfer (RAFT) Polymerization
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
No data available
Flash Point (°C)
No data available
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.