주요 문서
767301
Sigma-Aldrich
Polyester bis-MPA dendron, 4 hydroxyl, 1 acetylene
generation 2, 95%
동의어(들):
bisMPA dendrimer, bisMPA dendron
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
설명
hydroxyl surface groups
Quality Level
분석
95%
양식
solid
분자량
generation 2
특징
focal point acetylene
표면기 개수
4
mp
101-105 °C
저장 온도
2-8°C
SMILES string
CC(CO)(CO)C(=O)OCC(C)(COC(=O)C(C)(CO)CO)C(=O)OCC#C
InChI
1S/C18H28O10/c1-5-6-26-15(25)18(4,11-27-13(23)16(2,7-19)8-20)12-28-14(24)17(3,9-21)10-22/h1,19-22H,6-12H2,2-4H3
InChI key
OENNSQAEPFFGAD-UHFFFAOYSA-N
일반 설명
calculated mol. wt. 404.4
애플리케이션
Acetylene dendrons can be coupled to azide functional molecules such as carbohydrates, fluorescent dyes and polymers.
기타 정보
Bis-MPA = 2,2-Bis(hydroxyl-methtyl)propionic acid
법적 정보
Manufactured by Polymer Factory Sweden AB
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)