About This Item
실험식(Hill 표기법):
C3H6O3S
CAS Number:
Molecular Weight:
122.14
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
26111700
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
기술 서비스
도움이 필요하신가요? 저희 숙련된 과학자 팀이 도와드리겠습니다.
도움 문의
Quality Level
분석
99%
양식
liquid
환경친화적 대안 제품 특성
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
refractive index
n20/D 1.453
bp
73 °C (lit.)
mp
-25 °C (lit.)
density
1.347 g/mL at 25 °C
응용 분야
battery manufacturing
환경친화적 대안 카테고리
SMILES string
O=S1OCCCO1
InChI
1S/C3H6O3S/c4-7-5-2-1-3-6-7/h1-3H2
InChI key
LOURZMYQPMDBSR-UHFFFAOYSA-N
일반 설명
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Greener Chemistry. This product has been enhanced for energy efficiency. Find details here.
애플리케이션
Trimethylene sulfite is used as high temperature additive for electrolytes in Lithium ion batteries. It improves the decomposition resistance of the electrolyte.
픽토그램
CorrosionExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
183.0 °F
Flash Point (°C)
83.9 °C
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)