Quality Level
mp
144-149 °C
저장 온도
2-8°C
SMILES string
CN1CC(=O)OB(OC(=O)C1)C(C=O)c2ccccc2
InChI
1S/C13H14BNO5/c1-15-7-12(17)19-14(20-13(18)8-15)11(9-16)10-5-3-2-4-6-10/h2-6,9,11H,7-8H2,1H3
InChI key
RQJSTCYODUTEFL-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
This boronic acid derivative is in a series of the first known stable α-boryl aldehyde species. Through the employment of the MIDA-protected boronic ester, this building block has been shown as a precursor to the synthesis of unnatural amino acids.
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.