About This Item
실험식(Hill 표기법):
13CCH4O
CAS Number:
Molecular Weight:
45.05
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352005
PubChem Substance ID:
동위원소 순도
≥99 atom % 13C
분석
≥98% (CP)
양식
gas
포함
hydroquinone as stabilizer
질량 이동
M+1
저장 온도
room temp
SMILES string
[13CH2]1CO1
InChI
1S/C2H4O/c1-2-3-1/h1-2H2/i1+1
InChI key
IAYPIBMASNFSPL-OUBTZVSYSA-N
관련 카테고리
신호어
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Carc. 1B - Chem. Unst. Gas A - Eye Dam. 1 - Flam. Gas 1A - Muta. 1B - Press. Gas Liquefied gas - Repr. 1B - Skin Corr. 1B - STOT RE 1 - STOT SE 3
표적 기관
Central nervous system, Nervous system, Respiratory system
Storage Class Code
2A - Gases
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
-4.0 °F - closed cup
Flash Point (°C)
-20 °C - closed cup
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)