콘텐츠로 건너뛰기
MilliporeSigma
다음으로 건너뛰기
795666
Sigma-Aldrich
Garg 5-bromo-3,4-pyridyne precursor
95%
동의어(들):
5-Bromo-4-(trimethylsilyl)pyridin-3-yl trifluoromethanesulfonate
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
크기 선택
보기 변경
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C9H11BrF3NO3SSi
CAS Number:
Molecular Weight:
378.24
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
기술 서비스
도움이 필요하신가요? 저희 숙련된 과학자 팀이 도와드리겠습니다.
도움 문의
Quality Level
분석
95%
양식
liquid
density
1.549 g/L at 25 °C
작용기
bromo
fluoro
triflate
저장 온도
2-8°C
SMILES string
BrC1=CN=CC(S(=O)(C(F)(F)F)=O)=C1[Si](C)(C)C
InChI
1S/C9H11BrF3NO3SSi/c1-19(2,3)8-6(10)4-14-5-7(8)17-18(15,16)9(11,12)13/h4-5H,1-3H3
InChI key
DFTOVRWLXREECB-UHFFFAOYSA-N
애플리케이션
Pyridyne precursor can be activated under mild fluoride conditions, which are highly reactive with dienes and other dipolariphiles (e.g. azides) to provide cycloaddition products containing an indole motif.
픽토그램
Skull and crossbonesCorrosion
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)