Quality Level
mp
228.65 °C
SMILES string
[Cs]F.Cl[C+]1=[N](C2=C(C(C)C)C=CC=C2C(C)C)C=CN1C3=C(C(C)C)C=CC=C3C(C)C.[Cl-]
InChI
1S/C27H36ClN2.ClH.Cs.FH/c1-17(2)21-11-9-12-22(18(3)4)25(21)29-15-16-30(27(29)28)26-23(19(5)6)13-10-14-24(26)20(7)8;;;/h9-20H,1-8H3;1H;;1H/q+1;;+1;/p-2
InChI key
AHNDOFVAHQKSBA-UHFFFAOYSA-L
일반 설명
PhenoFluor™ Mix is a mixture of N,N′-1,3-bis(2,6-diisopropylphenyl)chloroimidazolium chloride and CsF in 1:2 weight ratio.
애플리케이션
PhenoFluor™ Mix is a benchtop stable alternative to PhenoFluor™, which is a reagent for the deoxyfluorination of phenols, including electron-deficient, electron-rich, and heterocyclic phenols. Deoxyfluorination with PhenoFluor™ Mix is operationally simple and scalable.
기타 정보
Mix well, before use. Material can separate when not in use.
법적 정보
PhenoFluor is a trademark of SciFluor Life Sciences, LLC
PhenoFluor is a trademark of SciFluor Life Sciences, LLC
관련 제품
제품 번호
설명
가격
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 - STOT SE 3
표적 기관
Kidney,Adrenal gland, Respiratory system
보충제 위험성
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.