Merck
다음으로 건너뛰기
900384
Sigma-Aldrich
2′-Deoxyguanosine-13C10,15N5 5′-monophosphate disodium salt solution
100 mM (in 5mM Tris HCl / H2O), ≥98 atom %, ≥95% (CP)
동의어(들):
2′-Deoxy-5′-guanylic-13C10,15N5 acid disodium salt solution, dGMP-13C10,15N5 disodium salt solution
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
13C10H1215N5Na2O7P
Molecular Weight:
406.08
UNSPSC 코드:
41106305
NACRES:
NA.12
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
동위원소 순도
≥98 atom %
Quality Level
분석
≥95% (CP)
양식
liquid
농도
100 mM (in 5mM Tris HCl / H2O)
기술
bio NMR: suitable
질량 이동
M+15
저장 온도
−20°C
관련 카테고리
Storage Class Code
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)