914622
Silica nanoparticles
pore size non-porous, 500 nm particle size, 5 % (w/w) in water, dispersion
동의어(들):
Monodisperse silicon dioxide, Non-porous silica, Non-porous silicon dioxide, Silica
로그인조직 및 계약 가격 보기
모든 사진(1)
About This Item
실험식(Hill 표기법):
SiO2
CAS Number:
Molecular Weight:
60.08
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352309
NACRES:
NA.23
추천 제품
양식
dispersion
nanoparticles
Quality Level
농도
5 % (w/w) in water
입자 크기
500 nm
공극 크기
non-porous
SMILES string
[Si](=O)=O
InChI
1S/O2Si/c1-3-2
InChI key
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
Monodisperse nonporous silica nanoparticles find application in drug delivery and molecular imaging whereas micron sized particles are used in liquid chromatography. We offer highly monodisperse nonporous silica in aqueous solution, with sizes varying from 150 nm to 900 nm. The high monodispersity of our particles makes them suitable for aforementioned applications.
Storage Class Code
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.