설명
0.2 μm sterile filtered, suitable for 3D bioprinting applications
Quality Level
양식
gel form (viscous)
불순물
≤5 CFU/g Bioburden (Fungal)
≤5 CFU/g Bioburden (Total Aerobic)
색상
black
pH
6.5-7.5
응용 분야
3D bioprinting
저장 온도
2-8°C
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
TissueFab®- GelMA-Conductive-Vis bioink is an electrically conductive bioink for 3D bioprinting applications. It is intended to generate ideal cell environments for neural, muscle and cardiac cells, which enable them to transfer electrical signals, enhancing cell communication and capacity for network formation. It is based on gelatin methacryloyl (GelMA) hydrogel system. Carbon nanotubes (CNTs) are incorporated to introduce conductivity, meanwhile enhance the mechanical properties of GelMA hydrogels.
법적 정보
TISSUEFAB is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.