Merck
다음으로 건너뛰기
938432
Sigma-Aldrich
EZ-Link Biotin-BMCC
≥95%
동의어(들):
(3aS,4S,6aR)-N-[4-[[[4-[(2,5-Dihydro-2,5-dioxo-1H-pyrrol-1-yl)methyl]cyclohexyl]carbonyl]amino]butyl]hexahydro-2-oxo-1H-thieno[3,4-d]imidazole-4-pentanamide, 1-Biotinamido-4-(4′-[maleimidomethyl-cyclohexane]-carboxamido)butane, BMCC, Biotin-BMCC
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
크기 선택
보기 변경
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C26H39N5O5S
CAS Number:
Molecular Weight:
533.68
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352106
NACRES:
NA.21
기술 서비스
도움이 필요하신가요? 저희 숙련된 과학자 팀이 도와드리겠습니다.
도움 문의
Quality Level
분석
≥95%
양식
powder or crystals
색상
white to light brown
저장 온도
2-8°C
SMILES string
O=C(NCCCCNC(C1CCC(CN2C(C=CC2=O)=O)CC1)=O)CCCC[C@@H]3SC[C@]([C@]3([H])N4)([H])NC4=O
InChI
InChI=1S/C26H39N5O5S/c32-21(6-2-1-5-20-24-19(16-37-20)29-26(36)30-24)27-13-3-4-14-28-25(35)18-9-7-17(8-10-18)15-31-22(33)11-12-23(31)34/h11-12,17-20,24H,1-10,13-16H2,(H,27,32)(H,28,35)(H2,29,30,36)/t17?,18?,19-,20-,24-/m0/s1
InChI key
ZKTPOUXCUHYLDZ-SAYNGHPTSA-N
애플리케이션
Biotin BMCC is heterobifunctional crosslinking reagent useful for conjugation to lysine residues in proteins. Biotin handle can be used for affinity chromatography of labelled proteins/peptides
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)