주요 문서
A1401
Sigma-Aldrich
2-Acetamidoacrylic acid
99%
동의어(들):
N-Acetyldehydroalanine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
CH2=C(NHCOCH3)COOH
CAS Number:
Molecular Weight:
129.11
Beilstein:
1812032
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
99%
양식
powder
mp
185-186 °C (dec.) (lit.)
SMILES string
CC(=O)NC(=C)C(O)=O
InChI
1S/C5H7NO3/c1-3(5(8)9)6-4(2)7/h1H2,2H3,(H,6,7)(H,8,9)
InChI key
UFDFFEMHDKXMBG-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)