분석
98%
양식
crystals
bp
127-128 °C/11 mmHg (lit.)
mp
135-138 °C (lit.)
SMILES string
Nc1ccc(Cl)cn1
InChI
1S/C5H5ClN2/c6-4-1-2-5(7)8-3-4/h1-3H,(H2,7,8)
InChI key
MAXBVGJEFDMHNV-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
320.0 °F
Flash Point (°C)
160 °C