주요 문서
A51807
Sigma-Aldrich
2-Amino-4,6-dimethylpyridine
99%
동의어(들):
6-Amino-2,4-lutidine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C7H10N2
CAS Number:
Molecular Weight:
122.17
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
99%
양식
powder
bp
235 °C (lit.)
mp
63-64 °C (lit.)
SMILES string
Cc1cc(C)nc(N)c1
InChI
1S/C7H10N2/c1-5-3-6(2)9-7(8)4-5/h3-4H,1-2H3,(H2,8,9)
InChI key
BRBUBVKGJRPRRD-UHFFFAOYSA-N
유전자 정보
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)