주요 문서
A75633
Sigma-Aldrich
2-Amino-3-methylpyridine
95%
동의어(들):
2-Amino-3-picoline
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C6H8N2
CAS Number:
Molecular Weight:
108.14
Beilstein:
107892
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
95%
양식
solid
refractive index
n20/D 1.5823 (lit.)
bp
221-222 °C (lit.)
mp
29-31 °C (lit.)
density
1.073 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
Cc1cccnc1N
InChI
1S/C6H8N2/c1-5-3-2-4-8-6(5)7/h2-4H,1H3,(H2,7,8)
InChI key
RGDQRXPEZUNWHX-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
픽토그램
Skull and crossbonesCorrosion
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Storage Class Code
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
244.4 °F - closed cup
Flash Point (°C)
118 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)