주요 문서
B66604
Sigma-Aldrich
9-Bromofluorene
98%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C13H9Br
CAS Number:
Molecular Weight:
245.11
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
98%
양식
powder
mp
101-104 °C (lit.)
SMILES string
BrC1c2ccccc2-c3ccccc13
InChI
1S/C13H9Br/c14-13-11-7-3-1-5-9(11)10-6-2-4-8-12(10)13/h1-8,13H
InChI key
AHCDKANCCBEQJJ-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
픽토그램
Corrosion
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Skin Corr. 1B
Storage Class Code
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)