material
polyethylene
포장
pack of 12 ea
제조업체/상표
Bel-Art F11662-0000
높이
3.7 in. (94 mm)
94 mm
용량
60 mL (2 oz)
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Double duty low density polyethylene bottles can be used as squirt bottles with the supplied tube and as dropper bottles when the tube is removed.
특징 및 장점
- Excellent for use with indicator solutions or dyes
법적 정보
Bel-Art is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.