BAF146480000
SP Bel-Art® Urbanti High-Speed Filter Funnels
polymethylpentene, capacity 586 mL (19.8 oz)
동의어(들):
PMP funnel, clear funnel, filter funnel, hight speed filter
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
크기 선택
보기 변경
About This Item
UNSPSC 코드:
41122800
NACRES:
NB.43
material
polymethylpentene
특징
to hold 240 ‑ 270 mm
포장
pack of 3 ea
제조업체/상표
Bel-Art F14648-0000
전체 높이
10 in. (254 mm)
용량
586 mL (19.8 oz)
필터 직경
240/270 mm
stem I.D. × L × O.D.
0.375 in. (10 mm) × 5.375 in. (132 mm) × 0.625 in. (16 mm)
top I.D. × O.D.
5.5 in. (140 mm) × 6.1875 in. (157 mm)
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
일반 설명
Unsurpassed for non-vacuum, high-speed filtration, these clear funnels have internal helicoid ribs to increase the filtration speed.
특징 및 장점
- Vertical outer ribs prevent airlock
- Glass-clear
- Autoclavable polymethylpentene plastic; unaffected by corrosive liquids
- Heat resistant to 177ºC (350ºF)
법적 정보
Bel-Art is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.