material
aluminum
특징
to hold blood collection tubes, 12 x 13 mm and 8 x 16mm
제조업체/상표
Benchmark Scientific BSWBCT
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Blocks for Benchmark dry bath models available to hold all popular tube sizes.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.