material
translucent polypropylene
제조업체/상표
Corning 1730-10
직경 × 높이
63 mm × 112 mm
용적
300 mL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Snap-Seal locking device keeps cap closed and secure, for reliable leak-tight seal when properly closed.
법적 정보
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.