Merck
다음으로 건너뛰기
CLS3606030M
Pyrex® Buchner funnel with fritted disc
capacity 30 mL, porosity 10-15 μm
동의어(들):
Corning® 36060
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
보기 변경
About This Item
UNSPSC 코드:
41121809
NACRES:
NB.43
기술 서비스
도움이 필요하신가요? 저희 숙련된 과학자 팀이 도와드리겠습니다.
도움 문의
제조업체/상표
Corning 36060-30M
용량
30 mL
디스크 직경
30 mm
공극 크기
10-15 μm porosity
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Especially useful where filter paper would be attacked by filtered material. Disc should not be subjected to pressure differential in excess of 1 atm. Top edge is beaded. Granular frit.
법적 정보
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)