Merck
다음으로 건너뛰기
CLS7715
Corning® thermometer stopper
rubber
동의어(들):
Corning stopper
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
크기 선택
보기 변경
About This Item
UNSPSC 코드:
41121500
NACRES:
NB.43
기술 서비스
도움이 필요하신가요? 저희 숙련된 과학자 팀이 도와드리겠습니다.
도움 문의
material
rubber
제조업체/상표
Corning 7715
O.D. × I.D.
17 mm × 13 mm
일반 설명
This Corning rubber thermometer holder has a 17 mm O.D. and a 13 mm I.D. and is designed for use with the Corning CLS7711 mercury thermometer.
법적 정보
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)