material
borosilicate glass
cap (rubber liner)
conical bottom tube
무균
non-sterile
포장
case of 12
pack of 12
제조업체/상표
Corning 8082-50
재고 정보
not available in EU
O.D. × L
28 mm × 150 mm
캡 직경
24 mm
캡 스레드
24
용량
50 mL
색상
clear
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Cap with glued-in white-rubber liner resists effects of temperature and steam. (Screw thread size for the 15 mL tube is 15-415, and for the 5 mL tube is 24-410)
Formed from borosilicate glass. Stress that glass can withstand is greatly decreased by surface flaws such as scratches, chips, and cracks. Always use with correct sleeve or holder.
법적 정보
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.