material
borosilicate glass
conical bottom tube
무균
non-sterile
특징
cap: no
포장
case of 12
pack of 12
제조업체/상표
Corning 8101-15
O.D. × L
17 mm × 120 mm
용량
15 mL
색상
clear
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Tubes have sharp, colored enamel graduations and markings. Precision formed tips and uniform walls throughout for a high degree of accuracy and mechanical strength.
법적 정보
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.