About This Item
UNSPSC 코드:
41121706
NACRES:
NB.43
기술 서비스
도움이 필요하신가요? 저희 숙련된 과학자 팀이 도와드리겠습니다.
도움 문의
material
borosilicate glass
cap (PTFE Liner)
round bottom tube
나사산 크기
15-415
무균
non-sterile
포장
pack of 144 ea
case of 288
제조업체/상표
Corning 9826-16
O.D. × L
16 mm × 100 mm
색상
clear
적합성
suitable for (culture)
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
  • Pyrex® culture tubes are made of low-expansion borosilicate glass.
  • Includes a phenolic screw cap to facilitate handling and sealing after autoclaving.
  • The polytetrafluoroethylene (PTFE) faced glued-in rubber liner ensures a highly inert sealing face.
  • White enamel marking spot for pencil notations.
Cap with PTFE-faced, white rubber liner. White enamel marking spot.
법적 정보
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)