포장
pkg of 144 ea
제조업체/상표
WHEATON® 651463
너비 × 길이
11.8 mm × 58 mm
용량
1.2 mL
애플리케이션
Biological Sample Preservation
특징 및 장점
- For biological sample preservation in glass
- Allows for storage at low temperatures
- Can be used in the vapor phase of liquid nitrogen
- Special design allows for storage at low temperatures as well as rapid thawing
- Converted from Type I borosilicate glass tubing, ampules conform to the hydrolytic resistance requirements outlined in USP and EP 3.2.1.
법적 정보
WHEATON is a registered trademark of Wheaton Industries, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.