Merck
다음으로 건너뛰기
DWKBWP0250PGRA
Azlon Polypropylene Graduated Wide Neck Round Bottle with Write-On Panel
screw cap, round translucent polypropylene bottle, capacity 250 mL
동의어(들):
BWP0250PGRAD
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
크기 선택
보기 변경
About This Item
UNSPSC 코드:
41121818
NACRES:
NB.43
기술 서비스
도움이 필요하신가요? 저희 숙련된 과학자 팀이 도와드리겠습니다.
도움 문의
material
round translucent polypropylene bottle
screw cap
wide-neck
무균
non-sterile
포장
pkg of 10 ea
제조업체/상표
Azlon BWP0250PGRA
용량
250 mL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
Ideal for a wide range of storage and preparation applications
특징 및 장점
Autoclavable at 121°C and suitable for food contact applications
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)