주요 문서
F12804
Sigma-Aldrich
2-Fluorophenol
98%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
FC6H4OH
CAS Number:
Molecular Weight:
112.10
Beilstein:
1905112
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
98%
refractive index
n20/D 1.511 (lit.)
bp
171-172 °C/741 mmHg (lit.)
mp
16.1 °C (lit.)
density
1.256 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
Oc1ccccc1F
InChI
1S/C6H5FO/c7-5-3-1-2-4-6(5)8/h1-4,8H
InChI key
HFHFGHLXUCOHLN-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
픽토그램
FlameExclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
114.8 °F
Flash Point (°C)
46 °C
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)