콘텐츠로 건너뛰기
MilliporeSigma
다음으로 건너뛰기
GF01026469
Silver
foil, 100x100mm, thickness 0.5mm, as rolled, 99.95+%
동의어(들):
Silver, AG000465
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
보기 변경
About This Item
Linear Formula:
Ag
CAS Number:
Molecular Weight:
107.87
MDL number:
UNSPSC 코드:
12141740
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
기술 서비스
도움이 필요하신가요? 저희 숙련된 과학자 팀이 도와드리겠습니다.
도움 문의
분석
≥99.95%
양식
foil
제조업체/상표
Goodfellow 010-264-69
저항도
1.59 μΩ-cm, 20°C
길이 × 너비 × 두께
100 mm × 100 mm × 0.55 mm
bp
2212 °C (lit.)
mp
960 °C (lit.)
density
10.49 g/cm3 (lit.)
SMILES string
[Ag]
InChI
1S/Ag
일반 설명
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
법적 정보
Product of Goodfellow
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)