콘텐츠로 건너뛰기
MilliporeSigma
다음으로 건너뛰기
GF11185028
Polyethersulfone
(PES), film, thickness 0.025 mm, size 150 × 150 mm, clear amber
동의어(들):
SU301025
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
크기 선택
보기 변경
About This Item
UNSPSC 코드:
12352100
NACRES:
NA.23
기술 서비스
도움이 필요하신가요? 저희 숙련된 과학자 팀이 도와드리겠습니다.
도움 문의
양식
film
제조업체/상표
Goodfellow 111-850-28
크기
150 × 150 mm
두께
0.025 mm
색상
clear amber
일반 설명
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
법적 정보
Product of Goodfellow
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)