About This Item
실험식(Hill 표기법):
Ti
CAS Number:
Molecular Weight:
47.87
MDL number:
UNSPSC 코드:
12141746
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
기술 서비스
도움이 필요하신가요? 저희 숙련된 과학자 팀이 도와드리겠습니다.
도움 문의
분석
99.60%
양식
tubes
autoignition temp.
860 °F
제조업체/상표
Goodfellow 284-117-03
저항도
42.0 μΩ-cm, 20°C
길이 × 벽 두께
100 mm × 0.8 mm
O.D. × I.D.
10.3 mm × 8.7 mm
bp
3287 °C (lit.)
mp
1660 °C (lit.)
density
4.5 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[Ti]
InChI
1S/Ti
InChI key
RTAQQCXQSZGOHL-UHFFFAOYSA-N
일반 설명
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
법적 정보
Product of Goodfellow
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)