About This Item
실험식(Hill 표기법):
In
CAS Number:
Molecular Weight:
114.82
MDL number:
UNSPSC 코드:
12141719
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
기술 서비스
도움이 필요하신가요? 저희 숙련된 과학자 팀이 도와드리겠습니다.
도움 문의
vapor pressure
<0.01 mmHg ( 25 °C)
분석
99.999%
양식
foil
제조업체/상표
Goodfellow 299-534-02
저항도
8.37 μΩ-cm
크기 × 두께
25x25 mm × 3.0 mm
mp
156.6 °C (lit.)
density
7.3 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[In]
InChI
1S/In
InChI key
APFVFJFRJDLVQX-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
법적 정보
Product of Goodfellow
픽토그램
Environment
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)