분석
≥99%
양식
rod
제조업체/상표
Goodfellow 375-816-99
길이
1000 mm
직경
5 mm
벌크 밀도
2.7 g/cm3
일반 설명
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
법적 정보
Product of Goodfellow
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Aluminum/Silicon
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.