콘텐츠로 건너뛰기
MilliporeSigma
다음으로 건너뛰기
GF44722469
Aluminum
wire reel, 10m, diameter 0.125mm, as drawn, 99.99+%
동의어(들):
Aluminum, AL005145
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
보기 변경
About This Item
실험식(Hill 표기법):
Al
CAS Number:
Molecular Weight:
26.98
MDL number:
UNSPSC 코드:
12141702
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
기술 서비스
도움이 필요하신가요? 저희 숙련된 과학자 팀이 도와드리겠습니다.
도움 문의
분석
99.99%
양식
wire
autoignition temp.
1400 °F
제조업체/상표
Goodfellow 447-224-69
저항도
2.6548 μΩ-cm
길이 × 직경
10 m × 0.125 mm
bp
2460 °C (lit.)
mp
660.37 °C (lit.)
density
2.7 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[Al]
일반 설명
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
법적 정보
Product of Goodfellow
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)