GF60615503
Iron
rod, 100mm, diameter 2.0mm, as drawn, 99.95%
동의어(들):
Iron, FE007911
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
크기 선택
보기 변경
About This Item
Linear Formula:
Fe
CAS Number:
Molecular Weight:
55.85
MDL number:
UNSPSC 코드:
12141721
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
분석
99.95%
양식
rod
제조업체/상표
Goodfellow 606-155-03
저항도
9.71 μΩ-cm
길이 × 직경
100 mm × 2.0 mm
bp
2750 °C (lit.)
mp
1535 °C (lit.)
density
7.86 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[Fe]
InChI
1S/Fe
일반 설명
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
법적 정보
Product of Goodfellow
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.