GF82985844
Carbon
foil, 150x150mm, thickness 1.0mm, rigid graphite, fine grain size, 99.95%
동의어(들):
Activated charcoal, C 000430, Charcoal activated
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
크기 선택
보기 변경
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C
CAS Number:
Molecular Weight:
12.01
MDL number:
UNSPSC 코드:
12141908
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
vapor pressure
<0.1 mmHg ( 20 °C)
분석
99.95%
양식
foil
autoignition temp.
842 °F
제조업체/상표
Goodfellow 829-858-44
저항도
1375 μΩ-cm, 20°C (graphite)
크기 × 두께
150 × 150 mm × 1.0 mm
mp
3550 °C (lit.)
SMILES string
[C]
InChI
1S/C
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
법적 정보
Product of Goodfellow
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
nwg
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.