주요 문서
JKA13017
Sigma-Aldrich
mPEG6K
average MN 6,000, Azide
동의어(들):
Polyethylene glycol
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
CH3O(CH2CH2O)5CH2CH2N3
UNSPSC 코드:
12352125
NACRES:
NA.23
Product Name
mPEG6-Azide,
양식
solid
분자량
321.4
애플리케이션
Applications may include: bioconjugation, drug delivery, PEG hydrogel, crosslinker, and surface functionalization
법적 정보
Product of JenKem Technology
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)