주요 문서
N21200
Sigma-Aldrich
2-Nitro-1,4-phenylenediamine
95%
동의어(들):
1,4-Diamino-2-nitrobenzene, 2-Nitro-p-phenylenediamine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
O2NC6H3(NH2)2
CAS Number:
Molecular Weight:
153.14
Beilstein:
2210195
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
95%
양식
powder
mp
135-138 °C (lit.)
SMILES string
Nc1ccc(N)c(c1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C6H7N3O2/c7-4-1-2-5(8)6(3-4)9(10)11/h1-3H,7-8H2
InChI key
HVHNMNGARPCGGD-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Skin Sens. 1
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
>372.2 °F - Pensky-Martens closed cup
Flash Point (°C)
> 189 °C - Pensky-Martens closed cup
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
이미 열람한 고객
Slide 1 of 1
1 of 1