P0256
Pyrithiamine hydrobromide
~95%, crystalline
동의어(들):
1-([4-Amino-2-methyl]-5-pyrimidylmethyl)-2-methyl-3-(β-hydroxyethyl)pyridinium bromide, Neopyrithiamine
로그인조직 및 계약 가격 보기
모든 사진(3)
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C14H18N4O · 2HBr
CAS Number:
Molecular Weight:
420.14
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
추천 제품
분석
~95%
Quality Level
양식
crystalline
색상
off-white to yellow
저장 온도
2-8°C
SMILES string
Br.[Br-].Cc1ncc(C[n+]2cccc(CCO)c2C)c(N)n1
InChI
1S/C14H19N4O.2BrH/c1-10-12(5-7-19)4-3-6-18(10)9-13-8-16-11(2)17-14(13)15;;/h3-4,6,8,19H,5,7,9H2,1-2H3,(H2,15,16,17);2*1H/q+1;;/p-1
InChI key
DMVBWVASDWGFNH-UHFFFAOYSA-M
일반 설명
Pyrithiamine hydrobromide is a heterocyclic building block that is used as a valuable tool in organic synthesis and medicinal chemistry due to its ability to mimic thiamine deficiency and its potential for the development of new compounds with useful pharmacological properties.
애플리케이션
Pyrithiamine hydrobromide can be used as a precursor for the synthesis pyrithiamine pyrophosphate.
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.